Principaux documents
S951315
ETHYL 5-CARBOXY-2,4-DIMETHYL-3-PYRROLECARBOXYLATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C10H13NO4
CAS Number:
Poids moléculaire :
211.219
Numéro MDL:
Autres remarques