Principaux documents
S960462
1,2,3,4-TETRA-O-ACETYL-6-O-(P-TOSYL)-BETA-D-GLUCOSE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C21H26O12S
CAS Number:
Poids moléculaire :
502.498
Numéro MDL:
Autres remarques