S983616
4-CHLORO-3-(5-HYDROXY-4-(2-METHOXYPHENYLAZO)-3-ME-PYRAZOL-1-YL)BENZENE-SO3H
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C17H15ClN4O5S
CAS Number:
Poids moléculaire :
422.85
Numéro MDL:
Produits recommandés