S994995
NICOTINIC ACID (3,5-DIBROMO-2-HYDROXY-BENZYLIDENE)-HYDRAZIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C13H9Br2N3O2
CAS Number:
Poids moléculaire :
399.044
Numéro MDL:
Produits recommandés