S998508
3-((2-CL-7-METHYL-QUINOLIN-3-YLMETHYLENE)-AMINO)-2-PHENYL-3H-QUINAZOLIN-4-ONE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C25H17ClN4O
CAS Number:
Poids moléculaire :
424.893
Numéro MDL:
Autres remarques