Principaux documents
SIK7736-10
Sigma-Aldrich
N,N′-Piperazinebis(methylenephosphonic acid) - PMP
≥97%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C6H16N2O6P2
CAS Number:
Poids moléculaire :
274.15
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
Nomenclature NACRES :
NA.23
Essai
≥97%
Chaîne SMILES 
[P](=O)(O)(O)CN1CCN(CC1)C[P](=O)(O)O
Clé InChI
FAXRDTPTCXSAGH-UHFFFAOYSA-N
Informations légales
Product of SiKEMIA
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable