SYX00299
5-Trimethylsilylthiazole
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C6H11NSSi
CAS Number:
Poids moléculaire :
157.31
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Produits recommandés
Forme
solid
Chaîne SMILES
C[Si](C)(C)C1=CN=CS1
InChI
1S/C6H11NSSi/c1-9(2,3)6-4-7-5-8-6/h4-5H,1-3H3
Clé InChI
BFCGWRVEKWHDGG-UHFFFAOYSA-N