Principaux documents
T100323
ETHYL 7-METHYL-4-OXO-1,4-DIHYDRO(1,8)NAPHTHYRIDINE-3-CARBOXYLATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C12H12N2O3
CAS Number:
Poids moléculaire :
232.241
Numéro MDL:
Autres remarques