Principaux documents
T136956
(2-BUTYL-4-CHLORO-1-((2'-(1-TRITYL-1H-TETRAAZOL-5-YL)(1,1'-BIPHENYL)-4-YL)METHYL)-1H-IMIDAZOL-5-YL)METHANOL
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C41H37ClN6O
CAS Number:
Poids moléculaire :
665.245
Numéro MDL:
Autres remarques