Principaux documents
T148768
1-PHENYL-1-BUTANONE [4-(4-METHOXYPHENYL)-1,3-THIAZOL-2-YL]HYDRAZONE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C20H21N3OS
CAS Number:
Poids moléculaire :
351.474
Numéro MDL:
Autres remarques