Principaux documents
T167843
METHYL 3,4-DIBROMO-7-AZABICYCLO[4.1.0]HEPTANE-7-CARBOXYLATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C8H11Br2NO2
CAS Number:
Poids moléculaire :
312.99
Numéro MDL:
Autres remarques