Principaux documents
T213462
2-(HYDROXYMETHYL)-6,6-DIMETHYLBICYCLO[3.1.1]HEPTAN-2-OL
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C10H18O2
CAS Number:
Poids moléculaire :
170.254
Numéro MDL:
Autres remarques