Principaux documents
T219142
TRIPHENYL[1-(TRIMETHYLSILYL)CYCLOPROPYL]PHOSPHONIUM IODIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C24H28IPSi
CAS Number:
Poids moléculaire :
502.455
Numéro MDL:
Autres remarques