Principaux documents
T248363
2,7-BIS(1,1,3,3-TETRAMETHYLBUTYL)-5,10-BIS[4-(1,1,3,3-TETRAMETHYLBUTYL)PHENYL]-5,10-DIHYDROPHENAZINE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C56H82N2
CAS Number:
Poids moléculaire :
783.291
Numéro MDL:
Autres remarques