Principaux documents
T253073
3-TERT-BUTYLTRICYCLO[4.2.1.0(2,5)]NON-7-ENE-3,4-DIOL
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C13H20O2
CAS Number:
Poids moléculaire :
208.303
Numéro MDL:
Autres remarques