Principaux documents
T258296
2,3,4,6-TETRA-O-ACETYL-ALPHA-D-GALACTOPYRANOSYL CHLORIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C14H19ClO9
CAS Number:
Poids moléculaire :
366.755
Numéro MDL:
Autres remarques