Principaux documents
T269948
METHYL 2-DEOXY-2-METHYL-6-O-TRITYL-ALPHA-D-ALTROPYRANOSIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C27H30O5
CAS Number:
Poids moléculaire :
434.537
Numéro MDL:
Autres remarques