Principaux documents
T301310
N-[1-(4-ETHYL-PHENYL)-ETH-(Z)-YLIDENE]-N'-(4-NITRO-PHENYL)-HYDRAZINE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C16H17N3O2
CAS Number:
Poids moléculaire :
283.333
Numéro MDL:
Autres remarques