Principaux documents
T302104
3-(1-METHYL-1H-BENZIMIDAZOL-2-YL)-1-PHENYL-1H-PYRROLO[2,3-B]QUINOXALIN-2-AMINE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C24H18N6
CAS Number:
Poids moléculaire :
390.451
Numéro MDL:
Autres remarques