T307769
3-(4-METHYLTHIAZOL-2-YL)-7-(((2S,3R,4R,5S,6R)-3,4,5-TRIHYDROXY-6-(HYDROXYMETHYL)TETRAHYDRO-2H-PYRAN-2-YL)METHOXY)-4H-CHROMEN-4-ONE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C20H21NO8S
CAS Number:
Poids moléculaire :
435.456
Numéro MDL:
Produits recommandés