Principaux documents
T308226
(2S)-2-[(AMINOACETYL)AMINO]-4-(METHYLSULFANYL)BUTANOIC ACID
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C7H14N2O3S
CAS Number:
Poids moléculaire :
206.265
Numéro MDL:
Autres remarques