Principaux documents
T325589
7-METHYL-2-(TRIFLUOROMETHYL)[1,2,4]TRIAZOLO[1,5-A]PYRIDIN-5(3H)-ONE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C8H6F3N3O
CAS Number:
Poids moléculaire :
217.152
Numéro MDL:
Autres remarques