Principaux documents
T325961
3-(2-FLUOROPHENYL)IMIDAZO[1,5-A]PYRIDINE-1-CARBALDEHYDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C14H9FN2O
CAS Number:
Poids moléculaire :
240.239
Numéro MDL:
Autres remarques