Principaux documents
T340952
(1R,2S)-(-)-2-BENZAMIDOCYCLOHEXANECARBOXYLIC ACID
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C14H17NO3
CAS Number:
Poids moléculaire :
247.29
Numéro MDL:
Autres remarques