Principaux documents
W408811
Sigma-Aldrich
trans-α-Damascone
new
≥90%
Synonyme(s) :
(±)-α-Damascone, (E)-1-(2,6,6-Trimethyl-1-cyclohex-2-enyl)but-2-en-1-one
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C13H20O
CAS Number:
Poids moléculaire :
192.30
Numéro FEMA:
4088
Beilstein:
2208707
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
Numéro Flavis :
07.226
Qualité
Halal
Niveau de qualité
Agence
follows IFRA guidelines
Conformité réglementaire
EU Regulation 1223/2009
FDA 21 CFR 117
Essai
≥90%
Contient
IFRA restricted rose ketone
Application(s)
flavors and fragrances
Documentation
see Safety & Documentation for available documents
Allergène alimentaire
no known allergens
Allergène de parfum
no known allergens
Propriétés organoleptiques
apple; black currant; floral; fruity; rose
Chaîne SMILES 
C\C=C\C(=O)C1C(C)=CCCC1(C)C
Clé InChI
CRIGTVCBMUKRSL-FNORWQNLSA-N
Clause de non-responsabilité
For R&D or non-EU Food use. Not for retail sale.
Pictogrammes
Exclamation markEnvironment
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Skin Sens. 1B
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
221.0 °F
Point d'éclair (°C)
105 °C