Principaux documents
WHAUN203APEPES
Filtres sans seringue Whatman® Mini-UniPrep®
polyethersulfone membrane, pore size 0.2 μm
Synonyme(s) :
Z755079
About This Item
Code UNSPSC :
41104900
Nomenclature NACRES :
NB.24
Matériaux
PTFE septa (PTFE coated silicone rubber)
polyethersulfone membrane
polypropylene housing
Stérilité
non-sterile
Caractéristiques
cap (Septa)
graduations: no
(equivalent in size to 12 x 32 mm vials)
nominal force to compress: approximately 18 lb / 8.2 kg
Conditionnement
pk of 100
Fabricant/nom de marque
Whatman Article No. 28421658 (US reference)
Whatman UN203APEPES
Capacité du filtre
400 μL
Dimension de pores
0.2 μm
Adéquation
suitable for (routine HPLC/UHPLC analysis, protein precipitation, solubility testing; sample filteration)
Description générale
Rationalisez les étapes de préparation d'échantillons pour les analyses HPLC et UHPLC tout en réduisant considérablement les déchets plastiques. Allez à l'essentiel avec les filtres sans seringue 4-en-1 Mini-UniPrep.
Transformez la préparation de vos échantillons ®pour les analyses HPLC et UHPLC à l'aide de nos filtres sans seringue Mini-UniPrep®. Ces filtres combinent quatre étapes en une seule, offrant une solution rapide, efficace et respectueuse de l'environnement pour la filtration des échantillons avant la chromatographie.
Traditionnellement, les étapes de préparation des échantillons pour la chromatographie nécessitent plusieurs consommables, tels que des filtres pour seringue, des flacons et des septa, augmentant ainsi les coûts et le temps requis pour la filtration des échantillons. Grâce à ces filtres sans seringue Mini-UniPrep®, ces composants jetables distincts ne sont plus nécessaires ; les filtres permettent de préparer des échantillons trois fois plus rapidement que les autres méthodes utilisées pour la chromatographie liquide haute performance.
En éliminant les particules de grande taille des échantillons pour la chromatographie, ces filtres raccourcissent le temps de traitement de la phase mobile ; ils prolongent également la durée de vie des colonnes HPLC en réduisant la contamination à l'origine de colmatage et d'accumulation de la contre-pression.
Les filtres sans seringue Mini-UniPrep® peuvent être utilisés manuellement ou avec un multicompresseur, qui permet de traiter plusieurs échantillons à filtrer simultanément et réduit encore davantage le temps de préparation pour les analyses chromatographiques.
Le filtre sans seringue Mini-UniPrep® est facile à utiliser. Si vous n'utilisez pas de multicompresseur, placez simplement votre échantillon dans le dispositif Mini-UniPrep®, insérez le piston et comprimez Votre échantillon est filtré rapidement et facilement. Grâce à sa conception unique, l'échantillon liquide est poussé dans le réservoir du piston, tandis que l'excès d'air s'échappe par l'orifice évent jusqu'à ce que le joint soit engagé. Le filtre sans seringue Mini-UniPrep®peut être utilisé dans un passeur d'échantillons.
Application
Applications :
  • Routine HPLC/UHPLC analysis
  • Composite assays
  • Content uniformity
  • Protein precipitation
  • Solubility testing
  • Dissolution testing
  • Sample filtration
Caractéristiques et avantages
  • All-in-one filtration device for quick and cost-effective chromatography sample processing
  • Eliminates the need for separate syringes, syringe membrane filters, vials, and septa
  • Designed for use with an UHPLC or HPLC autosampler for high-throughput analysis
  • 0.2 µm and 0.45 µm filter pore sizes available to meet filtration sample requirements
  • Compatible with most major autosamplers
  • Housing options: amber to prevent photodegradation of light-sensitive samples, or translucent for easy visual inspection made from polypropylene (PP) material
  • Recyclable after use.
Autres remarques
Field of Use : For internal research use only. Products are not intended for diagnostic use or resale.
Informations légales
Mini-UniPrep is a registered trademark of Cytiva
Whatman is a registered trademark of Cytiva