Principaux documents
Z136727
Sigma-Aldrich
ACE PTFE-coated steel shaft
diam. × L 10 mm × 46 cm
About This Item
Code UNSPSC :
41100000
Nomenclature NACRES :
NB.72
Caractéristiques
for flask size 250 ‑ 5,000 mL
Fabricant/nom de marque
Ace Glass 807105
Diam. × L
10 mm × 46 cm
Catégories apparentées
Description générale
Should not be operated over 500rpm dry. For use with Ace turbines.