Z740557
Aldrich® Essentials beaker, Griffin
low form, capacity 25 mL, subdivision, 5 mL (graduations: 5-15 mL)
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
borosilicate glass
Caractéristiques
subdivision 5 mL (graduations: 5-15 mL)
Conditionnement
pkg of 48 ea
Fabricant/nom de marque
Sigma-Aldrich
Capacité
25 mL