640004P
Avanti
DMABA-d4 NHS Ester
Avanti Research™ - A Croda Brand
Synonyme(s) :
4-(dimethylamino)benzoic acid N-hydroxysuccinimide ester-d4
About This Item
Description
4-(dimethylamino)-2,5-dioxo-1-pyrrolidinyl ester-benzoic-2,3,5,6-d4 acid
Essai
>99% (TLC)
Forme
powder
Conditionnement
pkg of 1 × 1 mg (640004P-1mg)
Fabricant/nom de marque
Avanti Research™ - A Croda Brand
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
CN(C)C1=C([2H])C([2H])=C(C(ON(C(CC2)=O)C2=O)=O)C([2H])=C1[2H]