Principaux documents
699856P
Avanti
FP-18, sodium salt
Synonyme(s) :
(2R,3R,4R,5S,6R)-3-dodecanamido-4,5-bis(dodecanoyloxy)-6-(hydroxymethyl)tetrahydro-2H-pyran-2-yl phosphate, sodium salt
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C42H78NNa2O11P
CAS Number:
Poids moléculaire :
850.02
Code UNSPSC :
12352211
Source biologique
synthetic
Essai
≥99% (TLC)
Forme
powder
Conditionnement
pkg of 1 × 10 mg (699856P-10MG)
pkg of 1 × 5 mg (699856P-5MG)
Fabricant/nom de marque
Avanti Research - A Croda Brand
Solubilité
DMSO: soluble (1 mg - soluble in 0.4 mL of DMSO)
Application(s)
vaccine development
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
[Na+].[Na+].CCCCCCCCCCCC(=O)NC1[C@@H](OP([O-])([O-])=O)OC(CO)[C@@H](OC(=O)CCCCCCCCCCC)C1OC(=O)CCCCCCCCCCC
Application
Vaccine development
Conditionnement
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (699856P-5MG); 5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (699856P-10MG)
Informations légales
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable