Principaux documents
700194P
Avanti
7α-Hydroxy-3-oxocholest-4-enoic acid-d3
Avanti Research - A Croda Brand
Synonyme(s) :
Cholest-4-en-26-oic-27,27,27-d3 acid, 7-hydroxy-3-oxo-, (7α)-
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C27H39D3O4
CAS Number:
Poids moléculaire :
433.64
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352211
Nomenclature NACRES :
NA.25
Essai
99% (TLC)
Forme
powder
Conditionnement
package of 1 × 1 mg
Fabricant/nom de marque
Avanti Research - A Croda Brand
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Description générale
7α-Hydroxy-3-oxocholest-4-enoic acid-d3 is a deuterated derivative of 7α-Hydroxy-3-oxocholest-4-enoic acid (7αH,3O-CA). 7αH,3O-CA is synthesized in the brain and is a component of the cerebro spinal fluid (CSF).
Conditionnement
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (700194P-1MG)
Informations légales
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable