Principaux documents
700294O
Avanti
Farnesol-d6
Avanti Research - A Croda Brand
Synonyme(s) :
(2E,6E)-3,7,11-trimethyldodeca-2,6,10-trien-1-ol(d6)
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C15H20D6O
CAS Number:
Poids moléculaire :
228.40
Code UNSPSC :
12352211
Nomenclature NACRES :
NA.25
Forme
oil
Conditionnement
package of 1 × 1 mg
Fabricant/nom de marque
Avanti Research - A Croda Brand
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
C/C(CC/C=C(C)/CCC=C(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H])=C\CO
Clé InChI
CRDAMVZIKSXKFV-JPWGLETFSA-N
Conditionnement
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (700294O-1MG)
Informations légales
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Pictogrammes
Exclamation markEnvironment
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1B
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable