Principaux documents
790408C
Avanti
16:0 DGS-NTA(Ni)
Avanti Research - A Croda Brand
Synonyme(s) :
1,2-dipalmitoyl-sn-glycero-3-[(N-(5-amino-1-carboxypentyl)iminodiacetic acid)succinyl] (nickel salt)
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C49H89N2NiO15
CAS Number:
Poids moléculaire :
1004.93
Code UNSPSC :
12352211
Nomenclature NACRES :
NA.21
Essai
>99% (TLC)
Forme
powder
Conditionnement
pkg of 1 × 5 mg (790408C-5MG)
Fabricant/nom de marque
Avanti Research - A Croda Brand
Application(s)
(Targeted Drug Delivery)
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Application
Targeted Drug Delivery
Conditionnement
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (790408C-5MG)
Informations légales
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Produit(s) apparenté(s)
Réf. du produit
Description
Tarif
Pictogrammes
Skull and crossbonesHealth hazard
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system, Liver,Kidney
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3