Principaux documents
810342P
Avanti
22-NBD-Cholesterol
Avanti Research - A Croda Brand
Synonyme(s) :
22-(N-(7-Nitrobenz-2-oxa-1,3-diazol-4-yl)amino)-23,24-bisnor-5-cholen-3β-ol
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C28H38N4O4
CAS Number:
Poids moléculaire :
494.63
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352211
Source biologique
synthetic
Description
Technique(s): fluorescence
Essai
≥99% (TLC)
Forme
powder
Conditionnement
pkg of 1 × 1 mg (810342P-1MG)
pkg of 1 × 5 mg (810342P-5MG)
Fabricant/nom de marque
Avanti Research - A Croda Brand
Type de lipide
fluorescent lipids
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
C[C@H](CNc1ccc([N+]([O-])=O)c2nonc12)[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3CC=C4C[C@@H](O)CC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C
Clé InChI
DLWLXTLRGQWGPC-XIWKFBMMSA-N
Application
lipids research
Conditionnement
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (810342P-1MG);5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (810342P-5MG)
Informations légales
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable