Principaux documents
857507P
Avanti
a15:0-i15:0 PG
Avanti Research - A Croda Brand
Synonyme(s) :
1-(12S-methylmyristoyl)-2-(13-methylmyristoyl)-sn-glycero-3-phospho-(1’-rac-glycerol) (sodium salt)
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C36H70NaO10P
CAS Number:
Poids moléculaire :
716.90
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352211
Nomenclature NACRES :
NA.21
Essai
>99% (TLC)
Forme
powder
Conditionnement
pkg of 1 × 1  mg (857507P-1MG)
pkg of 1 × 5 mg (857507P-5MG)
Fabricant/nom de marque
Avanti Research - A Croda Brand
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Informations légales
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC