Principaux documents
860146P
Avanti
C18:0 GD1b Ceramide (d18:1/18:0)
from synthetic
Synonyme(s) :
C18:0 GD1b Ganglioside (Galb1,3GalNAcb1,4(Neu5Aca2,8Neu5Aca2,3)Galb1,4Glcb-Ceramide(d18:1/18:0))
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C84H148N4O39
Poids moléculaire :
1838.08
Code UNSPSC :
12352211
Source biologique
synthetic
Essai
≥99% (TLC)
Forme
powder
Conditionnement
pkg of 1 × 1 mg (860146P-1MG)
Groupe fonctionnel
(sphingolipid)
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
CCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)N[C@@H](CO[C@@H]1OC(CO)[C@@H](O[C@@H]2OC(CO)[C@H](O[C@@H]3OC(CO)[C@H](O)C(O[C@@H]4OC(CO)[C@H](O)C(O)C4O)C3NC(C)=O)C(O[C@@]3(CC(O)[C@@H](NC(C)=O)C(O3)[C@H](O)[C@@H](CO)O[C@@]3(CC(O)[C@@H](NC(C)=O)C(O3)[C@H](O)[C@H](O)CO)C(O)=O)C(O)=O)C2O)C(O)C1O)[C@H](O)\C=C\CCCCCCCCCCCCC
Application
lipids research
Conditionnement
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (860146P-1MG)
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable