Principaux documents
860158P
Avanti
C18:0 GM1(Neu5Gc) Ceramide (d18:1/18:0)
Avanti Research - A Croda Brand
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C73H131N3O32
CAS Number:
Poids moléculaire :
1562.82
Code UNSPSC :
12352211
Nomenclature NACRES :
NA.79
Source biologique
synthetic
Essai
>99 (TLC)
Forme
powder
Fabricant/nom de marque
Avanti Research - A Croda Brand
Type de lipide
sphingolipids
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Application
Lipids research
Informations légales
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable