Principaux documents
860391P
Avanti
14:0-14:0-d27 PC
Avanti Research - A Croda Brand 860391P, powder
Synonyme(s) :
1-myristoyl-2-myristoyl-d27-sn-glycero-3-phosphocholine
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C36H45NO8PD27
CAS Number:
Poids moléculaire :
705.10
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
Nomenclature NACRES :
NA.12
Essai
>99% (TLC)
Forme
powder
Conditionnement
pkg of 1 × 10 mg (860391P-10mg)
Fabricant/nom de marque
Avanti Research - A Croda Brand 860391P
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
[O-]P(OCC[N+](C)(C)C)(OC[C@]([H])(OC(C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H])=O)COC(CCCCCCCCCCCCC)=O)=O
Clé InChI
CITHEXJVPOWHKC-QPUVRMJWSA-N
Description générale
Deuterated fatty acids experience exchange of the deuteriums on the alpha carbon to the carbonyl, i.e., C2 position, and will therefore be a mixture of compounds that are fully deuterated and partially deuterated at that position.
Conditionnement
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (860391P-10mg)
Informations légales
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3