Principaux documents
860396P
Avanti
14:0-d27 Lyso PC
Avanti Research - A Croda Brand, powder
Synonyme(s) :
1-Myristoyl-d27-sn-glycero-3-phosphocholine
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C22H19NO7PD27
CAS Number:
Poids moléculaire :
494.74
Code UNSPSC :
12352100
Nomenclature NACRES :
NA.25
Essai
>99% (TLC)
Forme
powder
Conditionnement
pkg of 1 × 10 mg (860396P-10MG)
Fabricant/nom de marque
Avanti Research - A Croda Brand
Technique(s)
mass spectrometry (MS): suitable
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
O[C@](COP([O-])(OCC[N+](C)(C)C)=O)([H])COC(C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H])=O
InChI
1S/C22H46NO7P/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-22(25)28-19-21(24)20-30-31(26,27)29-18-17-23(2,3)4/h21,24H,5-20H2,1-4H3/t21-/m1/s1/i1D3,5D2,6D2,7D2,8D2,9D2,10D2,11D2,12D2,13D2,14D2,15D2,16D2
Clé InChI
VXUOFDJKYGDUJI-OHCOFYKNSA-N
Description générale
14:0-d27 Lyso PC is a deuterated lyso phosphocholine wherein 27 protons of myristoyl are replaced by deuterium isotope.
Conditionnement
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (860396P-10MG)
Informations légales
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable