Principaux documents
860567P
Avanti
18:1-6:0 Biotin PI(4,5)P2
Avanti Research - A Croda Brand 860567P, powder
Synonyme(s) :
1-oleoyl-2-[6-biotinyl(aminohexanoyl)]-sn-glycero-3-phosphoinositol-4,5-bisphosphate (ammonium salt)
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C43H87N6O21P3S
CAS Number:
Poids moléculaire :
1149.16
Code UNSPSC :
12352211
Nomenclature NACRES :
NA.25
Forme
powder
Conditionnement
pkg of 1 × 100 μg (with stopper and crimp cap (860567P-100ug))
pkg of 1 × 500 μg (with stopper and crimp cap (860567P-500ug))
Fabricant/nom de marque
Avanti Research - A Croda Brand 860567P
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
[H][C@@](COP(O[C@H]1[C@H](O)[C@@H](OP([O-])(O)=O)[C@H](OP(O)([O-])=O)[C@@H](O)[C@H]1O)([O-])=O)(OC(CCCCCNC(CCCC[C@]2([H])SC[C@@]3([H])[C@]2([H])NC(N3)=O)=O)=O)COC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O.[NH4+].[NH4+].[NH4+]
Clé InChI
FAWBNQDQNLXDOW-LRZFZKCMSA-N
Conditionnement
2 mL Amber Serum Vial with Stopper and Crimp Cap (860567P-100ug)
2 mL Amber Serum Vial with Stopper and Crimp Cap (860567P-500ug)
Informations légales
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Point d'éclair (°F)
No data available
Point d'éclair (°C)
No data available