860625P
Avanti
C2 Dihydroceramide (d18:0/2:0)
Avanti Research™ - A Croda Brand 860625P, powder
Synonyme(s) :
N-acetoyl-D-erythro-sphinganine
About This Item
Produits recommandés
Forme
powder
Conditionnement
pkg of 1 × 5 mg (860625P-5mg)
Fabricant/nom de marque
Avanti Research™ - A Croda Brand 860625P
Type de lipide
sphingolipids
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
OC[C@]([H])(NC(C)=O)[C@]([H])(O)CCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C20H41NO3/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-20(24)19(17-22)21-18(2)23/h19-20,22,24H,3-17H2,1-2H3,(H,21,23)/t19-,20+/m0/s1
Clé InChI
CRJGESKKUOMBCT-VQTJNVASSA-N
Description générale
Application
Actions biochimiques/physiologiques