860695P
Avanti
Glucosyl(β) Sphingosine-d7
Avanti Research™ - A Croda Brand (860695P), powder
Synonyme(s) :
D-glucosyl-β-1,1’-D-erythro-sphingosine-d7
About This Item
Produits recommandés
Essai
99% (TLC)
Forme
powder
Conditionnement
pkg of 1 × 1 mg (860695P-1MG)
Fabricant/nom de marque
Avanti Research™ - A Croda Brand (860695P)
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
[H][C@](/C=C/CCCCCCCCCCC([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H])(O)[C@](N)([H])CO[C@H](O1)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]([C@H]1CO)O
Clé InChI
HHJTWTPUPVQKNA-NPKGTRIDSA-N
Description générale
Actions biochimiques/physiologiques
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable