Principaux documents
860701P
Avanti
C17:0 GA2
powder
Synonyme(s) :
C17:0 Galabiosylceramide
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C47H89NO13
CAS Number:
Poids moléculaire :
876.21
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352211
Nomenclature NACRES :
NA.28
Essai
99% (TLC)
Forme
powder
Conditionnement
package of 1 × 500 μg (860701P-500UG)
Fabricant/nom de marque
Avanti Research - A Croda Brand
Type de lipide
sphingolipids
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Description générale
Galabiosylceramide (Ga2cer) is a glycolipid and is produced in the luminal leaflet of the Golgi apparatus.
Actions biochimiques/physiologiques
Galabiosylceramide (Ga2cer) is accumulated in larger amounts in Fabry′s disease.
Conditionnement
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (860701P-500UG)
Informations légales
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable