Principaux documents
860773P
Avanti
Lyso SM-509
new
Avanti Research - A Croda Brand
Synonyme(s) :
Lysosphingomyelin-509; (R)-2-carboxy-2-palmitamidoethyl (2-(trimethylammonio)ethyl) phosphate
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C24H49N2O7P
CAS Number:
Poids moléculaire :
508.63
Code UNSPSC :
12352200
Source biologique
synthetic
Essai
>99 (TLC)
Forme
powder
Fabricant/nom de marque
Avanti Research - A Croda Brand
Type de lipide
sphingolipids
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Application
A useful biomarker for Niemann–Pick Disease Type C and lipidomics research.
Informations légales
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable