Principaux documents
860904P
Avanti
19:0-12:0-19:0 D5 TG
Avanti Research - A Croda Brand 860904P, powder
Synonyme(s) :
1,3(d5)-dinonadecanoyl-2-dodecanoyl-glycerol
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C53H97D5O6
CAS Number:
Poids moléculaire :
840.40
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.25
Forme
powder
Conditionnement
pkg of 1 × 1 mg (860904P-1mg)
Fabricant/nom de marque
Avanti Research - A Croda Brand 860904P
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
[2H]C(C([2H])([2H])OC(CCCCCCCCCCCCCCCCCC)=O)(OC(CCCCCCCCCCC)=O)C([2H])([2H])OC(CCCCCCCCCCCCCCCCCC)=O
InChI
1S/C53H102O6/c1-4-7-10-13-16-19-21-23-25-27-29-31-34-36-39-42-45-51(54)57-48-50(59-53(56)47-44-41-38-33-18-15-12-9-6-3)49-58-52(55)46-43-40-37-35-32-30-28-26-24-22-20-17-14-11-8-5-2/h50H,4-49H2,1-3H3/i48D2,49D2,50D
Clé InChI
YVHBSDKZPZMEEF-BXJPYAOGSA-N
Application
19:0-12:0-19:0 D5 TG is suitable for use as a standard to identify lipid metabolites by ultra-performance liquid chromatography - tandem mass spectrometer (UPLC-MS).
Conditionnement
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (860904P-1mg)
Informations légales
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3