Principaux documents
880148P
Avanti
N-TETAMINE-pSar45-Folate
Avanti Research - A Croda Brand
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C182H300N53NaO50
CAS Number:
Poids moléculaire :
4053.64
Code UNSPSC :
12352211
Nomenclature NACRES :
NA.79
Source biologique
synthetic
Essai
>99% (TLC)
Forme
powder
Conditionnement
pkg of 1X10 mg (880148P-10MG)
Fabricant/nom de marque
Avanti Research - A Croda Brand
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
[Na+].CCCCCCCCCCCCCCN(CCCCCCCCCCCCCC)C(=O)CN(C)C(=O)CN(C)C(=O)CN(C)C(=O)CN(C)C(=O)CN(C)C(=O)CN(C)C(=O)CN(C)C(=O)CN(C)C(=O)CN(C)C(=O)CN(C)C(=O)CN(C)C(=O)CN(C)C(=O)CN(C)C(=O)CN(C)C(=O)CN(C)C(=O)CN(C)C(=O)CN(C)C(=O)CN(C)C(=O)CN(C)C(=O)CN(C)C(=O)CN(C)C(=O)CN(C)C(=O)CN(C)C(=O)CN(C)C(=O)CN(C)C(=O)CN(C)C(=O)CN(C)C(=O)CN(C)C(=O)CN(C)C(=O)CN(C)C(=O)CN(C)C(=O)CN(C)C(=O)CN(C)C(=O)CN(C)C(=O)CN(C)C(=O)CN(C)C(=O)CN(C)C(=O)CN(C)C(=O)CN(C)C(=O)CN(C)C(=O)CN(C)C(=O)CN(C)C(=O)CN(C)C(=O)CN(C)C(=O)CN(C)C(=O)CC[C@H](NC(=O)c1ccc(NCc2cnc3nc(N)[nH]c(=O)c3n2)cc1)C([O-])=O
Application
Targeted drug delivery
Informations légales
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable