Principaux documents
890817P
Avanti
MS2
Avanti Research - A Croda Brand
Synonyme(s) :
MS 2, Momordica saponin 2
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C75H118O41
CAS Number:
Poids moléculaire :
1675.71
Code UNSPSC :
12352200
Source biologique
synthetic
Essai
>99% (TLC)
Forme
powder
Conditionnement
pkg of 1 × 5 mg (890817P-5MG)
Fabricant/nom de marque
Avanti Research - A Croda Brand
Application(s)
vaccine development
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
-10 to -25°C
Application
Vaccine Development
Conditionnement
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (890817P-5MG)
Informations légales
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Produit(s) apparenté(s)
Réf. du produit
Description
Tarif
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable