04-037
Anti-RalB Antibody, clone 25
clone 25, Upstate®, from mouse
Synonyme(s) :
RAS-like protein B, v-ral simian leukemia viral oncogene homolog B, GTP binding protein, v-ral simian leukemia viral oncogene homolog B
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
25, monoclonal
Espèces réactives
mouse, rat, human
Fabricant/nom de marque
Upstate®
Technique(s)
western blot: suitable
Isotype
IgG1κ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... RALB(5899)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Signaling
Cytoskeletal Signaling
G-proteins
Qualité
Western Blot Analysis:
1:1,000 dilution of this antibody was used to detect RalB in HEK293, NIH/3T3, and rat liver cell lysate.
Description de la cible
Forme physique
Stockage et stabilité
Autres remarques
Informations légales
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable