Accéder au contenu
MilliporeSigma

05-786

Sigma-Aldrich

Anti-phospho-SMC1 (Ser957) Antibody, clone 5D11G5

clone 5D11G5, Upstate®, from mouse

Se connecterpour consulter vos tarifs contractuels et ceux de votre entreprise/organisme

About This Item

Code UNSPSC :
12352203
eCl@ss :
32160702
Nomenclature NACRES :
NA.41
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider

Source biologique

mouse

Niveau de qualité

Forme d'anticorps

purified antibody

Type de produit anticorps

primary antibodies

Clone

5D11G5, monoclonal

Espèces réactives

mouse, human

Fabricant/nom de marque

Upstate®

Technique(s)

western blot: suitable

Isotype

IgG1

Numéro d'accès NCBI

Numéro d'accès UniProt

Conditions d'expédition

wet ice

Modification post-traductionnelle de la cible

phosphorylation (pSer957)

Informations sur le gène

human ... SMC1A(8243)

Description générale

SMC1 is a ATPase and subunit of the multiprotein cohesin complex, a protein involved in chromosome segregation and in double-strand DNA break (DSB) repair. Serine 957 is phosphorylated by ATM in response to DSBs and is involved in the S-phase DNA damage checkpoint.

Spécificité

Predicted to cross-react with xenopus and bovine based on sequence homology
phospho-SMC1 (Ser957)

Immunogène

KLH-conjugated, synthetic peptide corresponding to amino acids 951-962 (SQEEGS[pS]QGEDS) of human SMC1

Application

Detect phospho-SMC1 (Ser957) with Anti-phospho-SMC1 (Ser957) Antibody, clone 5D11G5 (Mouse Monoclonal Antibody), that has been shown to work in WB.
Research Category
Epigenetics & Nuclear Function
Research Sub Category
Cell Cycle, DNA Replication & Repair

Qualité

routinely evaluated by immunoblot on RIPA lysates from irradiated GMO536 cells and hydroxyurea treated HEK293 cells

Description de la cible

Mr 150kDa

Forme physique

0.1M Tris-glycine, pH 7.4, 0.15M NaCl, 0.05% sodium azide before the addition of glycerol to 30%
Format: Purified
Protein G Purified

Stockage et stabilité

2 years at -20°C

Informations légales

UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany

Clause de non-responsabilité

Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.

Vous ne trouvez pas le bon produit ?  

Essayez notre Outil de sélection de produits.

Code de la classe de stockage

12 - Non Combustible Liquids

Classe de danger pour l'eau (WGK)

WGK 1

Point d'éclair (°F)

Not applicable

Point d'éclair (°C)

Not applicable


Certificats d'analyse (COA)

Recherchez un Certificats d'analyse (COA) en saisissant le numéro de lot du produit. Les numéros de lot figurent sur l'étiquette du produit après les mots "Lot" ou "Batch".

Déjà en possession de ce produit ?

Retrouvez la documentation relative aux produits que vous avez récemment achetés dans la Bibliothèque de documents.

Consulter la Bibliothèque de documents

Notre équipe de scientifiques dispose d'une expérience dans tous les secteurs de la recherche, notamment en sciences de la vie, science des matériaux, synthèse chimique, chromatographie, analyse et dans de nombreux autres domaines..

Contacter notre Service technique