Principaux documents
1.93680
Supelco
Mercury(II) oxide red
EMPLURA®
Synonyme(s) :
Mercury(II) oxide
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
HgO
CAS Number:
Poids moléculaire :
216.59
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352303
Gamme de produits
EMPLURA®
Température de stockage
room temp
Chaîne SMILES 
[Hg]=O
InChI
1S/Hg.O
Clé InChI
UKWHYYKOEPRTIC-UHFFFAOYSA-N
Informations légales
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Clause de non-responsabilité
For U.S. Customers: Contains mercury; Do not place in trash - dispose according to local, state, or federal laws.
Pictogrammes
Skull and crossbonesHealth hazardEnvironment
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2
Organes cibles
Kidney
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable